Learn More
6-Pyrrolidine--ylpyridine--carbalaldéhyde,1-ylpyridine-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10119302
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10119302 1 g 1g
10685155 250 mg 250mg
10245314 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10119302 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC38004DA
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 230618-24-3
Formule moléculaire C10H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 176.22
Numéro MDL MFCD08435859
Clé InChI SZOZYXCTOMKVTL-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 10821162
Nom IUPAC 6-(pyrrolidin-1-yl)pyridine-2-carbaldehyde
SMILES O=CC1=NC(=CC=C1)N1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Pyrrolidin-1-ylpyridine-2-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 6-pyrrolidin-1-yl picolinaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl pyridine-2-carbaldehyde, 6-pyrrolidin-1-yl-picolinaldehyde, 6-pyrrolidinylpyridine-2-carbaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinecarboxaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde,6-1-pyrrolidinyl, 2-pyridinecarboxaldehyde, 6-1-pyrrolidinyl
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 97%