Learn More
Ester pinacolique d’acide 6-quinoléineboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11916511 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11916511 1 g 1g
11926511 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11916511 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 439640010
 Article restreint
Expédition estimée: 04-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 406463-06-7 | C15H18BNO2 | 255.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 406463-06-7
Formule moléculaire C15H18BNO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.12
Numéro MDL MFCD06411327
Clé InChI VMFALDWCEQUFSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, 6-quinolineboronic acid pinacol ester, quinoline-6-boronic acid pinacol ester, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl quinoline, quinoline-6-boronic acid, pinacol ester, 6-quinolylboronic acid pinacol ester, quinoline-5-boronic acid pinacol ester, 2-quinolin-6-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxa-borolane-2-yl quinoline
CID PubChem 16217784
Nom IUPAC 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)quinoline
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC2=CC=CN=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Quinolineboronic acid pinacol ester
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 65°C to 67°C
Couleur Orange à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 255.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou solide cristallin
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Quinolineboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.