Learn More
6-Quinolinecarbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Quinolinecarbaldehyde |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 157.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |