Learn More
6-Quinolinecarbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10164262
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10164262 1 g Flacon en verre ambré 1g
10055712 250 mg Flacon en verre ambré -
10021384 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10164262 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04504DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4113-04-6
Formule moléculaire C10H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 157.17
Clé InChI VUAOIXANWIFYCU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline-6-carbaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde, 6-quinolinecarbaldehyde, quinoline-6-carboxaldehyde, 6-formylquinoline, 6-quinolinemethanal, pubchem10181, quinolin-6-carbaldehyde, acmc-2097el
CID PubChem 765653
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Quinolinecarbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 157.17
Pourcentage de pureté 97%