Learn More
6-Quinolinol, TRC
Code produit 30410710
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30410710 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30410710 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ740000100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Quinolinol
CAS 580-16-5
Formule moléculaire C9H7NO
Quantité 100 g
Synonyme 1H-1,6-Epoxyquinoline, 6-Hydroxyquinoline, NSC 26343
Formule InChI InChI=1S/C9H7NO/c11-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-10-9/h1-6,11H
SMILES Oc1ccc2ncccc2c1
Nom IUPAC Quinoline-6-ol
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Poids de la formule 145.0528