Learn More
6-Quinolinylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10463403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10463403 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10357192 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10463403 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04509CB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 100516-88-9
Formule moléculaire C10H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 159.188
Numéro MDL MFCD03789621
Clé InChI YQEJIIUSNDZIGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-quinolinylmethanol, 6-quinolinemethanol, 6-hydroxymethylquinoline, quinolin-6-yl methanol, 6-quinolylmethanol, pubchem12427, quinolin-6-yl-methanol, 6-hydroxymethyl quinoline, 6-hydroxymethyl-quinoline
CID PubChem 1514385
Nom IUPAC quinoline-6-ylméthanol
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)CO)N=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Quinolinylmethanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 159.19
Pourcentage de pureté 97%