Learn More
6-quinoxalinamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10366464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10366464 10 g Flacon en verre ambré 10g
10354322 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10366464 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC11714EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 6298-37-9
Formule moléculaire C8H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 145.17
Numéro MDL MFCD00462821
Clé InChI MSGRFBKVMUKEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminoquinoxaline, 6-quinoxalinamine, 6-quinoxalinylamine, quinoxalin-6-ylamine, quinoxaline-6-ylamine, 6-chinoxalinamin, 6-amino-quinoxaline, pubchem15453, quinoxalin, 6-amino
CID PubChem 237859
Nom IUPAC quinoxaline-6-amine
SMILES NC1=CC=C2N=CC=NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Quinoxalinamine
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 145.16
Pourcentage de pureté 97%