Learn More
6-Quinoxalinamine, TRC
Code produit 17962815
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962815 1 g 1g
17920345 5 g 5g
17914775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17962815 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ7500101G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6298-37-9
Formule moléculaire C8 H7 N3
Poids moléculaire (g/mol) 145.16
Synonyme 6-Quinoxalinamine, Quinoxaline, 6-amino- (6CI,7CI,8CI), (Quinoxalin-6-yl)amine, 6-Aminoquinoxaline, 6-Quinoxalylamine, NSC 41810
Nom IUPAC Quinoxaline-6-amine
SMILES Nc1ccc2nccnc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau Quinoxalin-6-amine
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7N3/c9-6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,9H2
Poids de la formule 145.064