Learn More
Acide 6-quinoxalinecarboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Quinoxalinecarboxylic acid |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 174.16 |
| Pourcentage de pureté | 95% |