Learn More
Acide 6-quinoxalinecarboxylique, TRC
Code produit 30409094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30409094 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30409094 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ765260500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Quinoxalinecarboxylic Acid
CAS 6925-00-4
Formule moléculaire C9H6N2O2
Quantité 500 mg
Synonyme Quinoxaline-6-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
Nom IUPAC Acide quinoxaline-6-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Poids de la formule 174.0429