Learn More
Acide 6-quinoxalinecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6-Quinoxalinecarboxylic Acid |
| CAS | 6925-00-4 |
| Formule moléculaire | C9H6N2O2 |
| Quantité | 2 g |
| Synonyme | Quinoxaline-6-carboxylic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc2nccnc2c1 |
| Nom IUPAC | Acide quinoxaline-6-carboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.16 |
| Poids de la formule | 174.0429 |