Learn More
Acide 6-quinoxalinecarboxylique, TRC
Code produit 30422656
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422656 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422656 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCQ7652601G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Quinoxalinecarboxylic Acid
CAS 6925-00-4
Formule moléculaire C9H6N2O2
Quantité 1 g
Synonyme Quinoxaline-6-carboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C9H6N2O2/c12-9(13)6-1-2-7-8(5-6)11-4-3-10-7/h1-5H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc2nccnc2c1
Nom IUPAC Acide quinoxaline-6-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 174.16
Poids de la formule 174.0429