Learn More
6(R)-[2-(8(S)-Hydroxy]-2(S),6(R)-dimethyl-1,2,6,7,8,8a(R)-hexahydro-1(S)-naphthyl]ethyl-4(R)-hydroxy-3,4,5,6-tetrahydro-2H-pyran-2-one, TRC
Code produit 30408292
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408292 10 mg
30395908 25 mg
30399094 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408292 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94162510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79952-42-4
Formule moléculaire C19 H28 O4
Poids moléculaire (g/mol) 320.42
Synonyme 2H-Pyran-2-one, 6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, (4R,6R)-, 2H-Pyran-2-one, 6-[2-(1,2,6,7,8,8a-hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl)ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-, [1S-[1α(4S*,6S*),2α,6β,8β,8aα]]-, (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-Hexahydro-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1-naphthalenyl]ethyl]tetrahydro-4-hydroxy-2H-pyran-2-one, Antibiotic MB 530A, Lovastatin diol lactone, Monacolin J
Nom IUPAC (4R,6R)-6-[2-[(1S,2S,6R,8S,8aR)-8-hydroxy-2,6-dimethyl-1,2,6,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl]ethyl]-4-hydroxyoxan-2-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H](O)[C@@H]2[C@@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H](C)C=CC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Lovastatin diol lactone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H28O4/c1-11-7-13-4-3-12(2)16(19(13)17(21)8-11)6-5-15-9-14(20)10-18(22)23-15/h3-4,7,11-12,14-17,19-21H,5-6,8-10H2,1-2H3/t11-,12-,14+,15+,16-,17-,19-/m0/s1
Poids de la formule 320.1988