Learn More
(6'R)-b, ε-Carotène, TRC
Code produit 17947934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17947934 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17947934 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1842200.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alpha-Carotene
CAS 7488-99-5
Formule moléculaire C40 H56
Quantité 0.5 mg
Synonyme (6'R)-b,Epsilon-Carotene;β,ε-Carotene, (6'R)-, α-Carotene (natural) (8CI), (6'R)-β,ε-Carotene, (+)-α-Carotene, (6'R)-α-Carotene, all-trans-α-Carotene, α-Carotene
Formule InChI InChI=1S/C40H56/c1-31(19-13-21-33(3)25-27-37-35(5)23-15-29-39(37,7)8)17-11-12-18-32(2)20-14-22-34(4)26-28-38-36(6)24-16-30-40(38,9)10/h11-14,17-23,25-28,37H,15-16,24,29-30H2,1-10H3/b12-11+,19-13+,20-14+,27-25+,28-26+,31-17+,32-18+,33-21+,34-22+/t37-/m0/s1
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\[C@H]2C(=CCCC2(C)C)C
Nom IUPAC 1,3,3-triméthyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tétraméthyl-18-[(1R)-2,6,6-triméthylcyclohex-2-en-1-yl]octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]cyclohexène
Poids moléculaire (g/mol) 536.873
Poids de la formule 536.438