Learn More
6α -Spiro[androsta-1,4-diène-6,2'-oxiran]-3,17-dione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 6Alpha-Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxiran]-3,17-dione |
| CAS | 152764-24-4 |
| Formule moléculaire | C20 H24 O3 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 6Alpha-Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxiran]-3,17-dione, (6α)-Spiro[androsta-1,4-diene-6,2'-oxirane]-3,17-dione, 6α-Spirooxiran-androsta-1,4-diene-3,17-dione |
| Formule InChI | InChI=1S/C20H24O3/c1-18-7-5-12(21)9-16(18)20(11-23-20)10-13-14-3-4-17(22)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C[C@@]4(CO4)C5=CC(=O)C=C[C@]35C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nom IUPAC | (6S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-diméthylspiro[7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phénanthrène-6,2'-oxirane]-3,17-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 312.403 |
| Poids de la formule | 312.173 |