Learn More
MedChemExpress 6-TAMRA-SE
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 527.52 g/mol |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (189.57 mM; Need ultrasonic) |
| Contenu et stockage | -20°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 150810-69-8 |
| Synonyme | 6-TAMRA-NHS ester ∣ 6-Carboxytetramethylrhodamine N-succinimidyl ester |