Learn More
Ester pinacolique d’acide 6-(tert-butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11966461 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11966461 1 g 1g
11976461 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11966461 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 444660010
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 910462-31-6 | C16H25BN2O4 | 320.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 910462-31-6
Formule moléculaire C16H25BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 320.20
Numéro MDL MFCD07781162
Clé InChI USZVCDRKIVKICD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, 2-tert-butoxycarbonylamino pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino pyridine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-boc-amino pyridine-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-ylcarbamate, boc-6-aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, carbamic acid,n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinyl-,1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl n-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate, tert-butyl n-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridin-2-yl carbamate
CID PubChem 17750222
Nom IUPAC Tert-butyl N-[5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=NC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 203.0°C to 205.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 320.2
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-(tert-Butoxycarbonylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.