Learn More
6-(Tert-butyl) 3-éthyl 2-amino-4,7-dihydro-thieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate, Thermo Scientific™
Code produit 10433763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10433763 1 g Flacon en verre ambré 1g
10423763 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10092124 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10433763 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01303DA
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 193537-14-3
Formule moléculaire C15H22N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 326.411
Clé InChI XSXVOVXVHBSSSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-boc-2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,5-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 7h-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,6h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno 2,3-c pyridine-3,6 5h-dicarboxylate, 2-amino-6-boc-4,5,6,7-tetrahydro-thieno 2,3-c pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-amino-4,7-dihydro-5h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylic acid 6-tert-butyl ester 3-ethyl ester, 6-tert-butyl 3-ethyl 2-amino-4h,5h,7h-thieno 2,3-c pyridine-3,6-dicarboxylate, ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno 2,3-c pyridine-3-carboxylate, n-boc protected
CID PubChem 2794740
Nom IUPAC 6-O-tert-butyle 3-O-éthyle 2-amino-5,7-dihydro-4H-thiéno[2,3-c]pyridine-3,6-dicarboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC2=C1CCN(C2)C(=O)OC(C)(C)C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(tert-Butyl) 3-ethyl 2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 326.41
Pourcentage de pureté 95%