Learn More
6-tert-butyl-o-crésol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-tert-Butyl-6-methylphenol |
| CAS | 2219-82-1 |
| Formule moléculaire | C11 H16 O |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | o-Cresol, 6-tert-butyl- (6CI,8CI), 2-(1,1-Dimethylethyl)-6-methylphenol, 2-Methyl-6-tert-butylphenol, 2-tert-Butyl-6-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methyl-5-tert-butylbenzol, 6-tert-Butyl-2-methylphenol, 6-tert-Butyl-o-cresol, NSC 78461 |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-8-6-5-7-9(10(8)12)11(2,3)4/h5-7,12H,1-4H3 |
| SMILES | Cc1cccc(c1O)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 2-tert-butyl-6-méthylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.2441 |
| Poids de la formule | 164.1201 |