Learn More
6-(tétrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit 10491514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10491514 1 g Flacon en verre ambré 1g
10481514 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10306244 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10491514 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC58204DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 898289-54-8
Formule moléculaire C11H13NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.229
Clé InChI SBTGZJPHUYLRRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-oxan-4-yl oxy pyridine-2-carbaldehyde, 6-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy picolinaldehyde, 6-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy pyridine-2-carbaldehyde
CID PubChem 45594294
Nom IUPAC 6-(oxan-4-yloxy)pyridine-2-carbalaldéhyde
SMILES C1COCCC1OC2=CC=CC(=N2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyridine-2-carbaldehyde
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 207.23
Pourcentage de pureté 95%