Learn More
6-thien-2-ylnicotinaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10697493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10697493 1 g 1g
10205854 250 mg 250mg
10401894 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10697493 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC54804DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 834884-61-6
Formule moléculaire C10H7NOS
Poids moléculaire (g/mol) 189.232
Numéro MDL MFCD04115421
Clé InChI TZMYWLDEGHJHDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-thien-2-ylnicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl nicotinaldehyde, 6-thiophen-2-yl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thiophen-2-yl-pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylnicotinylaldehyde, 6-2-thienyl pyridine-3-carbaldehyde, 6-thien-2-ylpyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,6-2-thienyl, 2-thien-2-ylpyridine-5-carboxaldehyde
CID PubChem 24229542
Nom IUPAC 6-thiophène-2-ylpyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES C1=CSC(=C1)C2=NC=C(C=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Thien-2-ylnicotinaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 189.24
Pourcentage de pureté 97%