Learn More
(6-thien-2-ylpyridin-3-yl)méthylamine dihydrochloride, 90 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (6-Thien-2-ylpyridin-3-yl)methylamine dihydrochloride |
| % min. CAS | 89.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 90% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 263.19 |
| Pourcentage de pureté | 90% |