Learn More
6-Thioguanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499177
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499177 1 g 1g
11409187 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499177 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21280.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82.52€
    69.65€ / 1g
    Économisez 12.87€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 154-42-7 | C5H5N5S | 167.19 g/mol
6-Thioguanine acts as an antineoplastic and purine antimetabolite. It is also useful as an inhibition of stimulated expression of TNF-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) protein. It is involved in the treatment of acute leukemias and Psoriasis. Further, it is used for the treatment of ulcerative colitis and autoimmune diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans des solutions diluées d’hydroxydes alcalins et d’alcool chaud. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 154-42-7
Formule moléculaire C5H5N5S
Poids moléculaire (g/mol) 167.19
Numéro MDL MFCD00233553
Clé InChI WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
CID PubChem 2723601
ChEBI CHEBI:9555
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Thioguanine
Point de fusion >360°C
Plage de pourcentage du dosage 0.98
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 157765
Merck Index 14,9337
Informations sur la solubilité Soluble in dilute solutions of alkali hydroxides and hot alcohol. Insoluble in water.
Nom IUPAC 2-amino-3,7-dihydropurine-6-thione
Poids de la formule 167.19
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Thioguanine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thioguanine