Learn More
6-Thioguanine, MedChemExpress
Code produit 16466316
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466316 100 mg
16441706 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16466316 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13765
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress 6-Thioguanine (Thioguanine; 2-Amino-6-purinethiol) is an anti-leukemia and immunosuppressant agent, acts as an inhibitor of SARS and MERS coronavirus papain-like proteases (PLpros) and also potently inhibits USP2 activity, with IC50s of 25 μM and 40 μM for Plpros and recombinant human USP2, respectively.
6-Thioguanine (Thioguanine
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Thioguanine
Forme physique Solid
CAS 154-42-7
Couleur Jaune clair
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C5H5N5S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme Thioguanine 2-Amino-6-purinethiol
Informations sur la solubilité DMSO : 10 mg/mL (59.81 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES SC1=NC(N)=NC2=C1N=CN2
Poids moléculaire (g/mol) 167.19
Poids de la formule 167.19
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research