Learn More
6-Thioguanine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Code produit 18792784
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18792784 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18792784 Fournisseur Tocris Bioscience Code fournisseur 4061/50
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Anticancer and immunosuppressive agent
Anticancer and immunosuppressive agent often used to treat immune disorders and leukemia. Displays cytotoxic and antineoplastic properties; disrupts cytosine methylation by DNA methyltransferases after incorporation into DNA. Selectively kills BRCA2-defective tumors in a xenograft model. Also facilitates proteasome-mediated degradation of DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1 (DNMT1). Also inhibits SARS-CoV papain-like protease (PLpro; IC50 = 5 μM for PLpro deubiquitination activity).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Thioguanine
CAS 154-42-7
Formule moléculaire C5H5N5S
Numéro MDL MFCD00233553
Quantité 50 mg
Synonyme 6-thioguanine, thioguanine, tioguanine, 2-amino-6-mercaptopurine, 6-mercaptoguanine, tioguanin, tabloid, lanvis, 2-amino-6-purinethiol, 2-aminopurine-6-thiol
Clé InChI WYWHKKSPHMUBEB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=NC(=S)C2=C(N1)N=CN2
Nom IUPAC 2-amino-6,7-dihydro-3H-purine-6-thione
Poids moléculaire (g/mol) 167.19
CID PubChem 2723601
ChEBI CHEBI:9555
Poids de la formule 167.19
Pourcentage de pureté >99%