Learn More
6-Thioinosine Phosphate (>85%), TRC
Code produit 30453900
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Packungsgröße:
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
30453900 25 mg 25mg
30456571 1 mg 1mg
30452977 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30453900 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT34450025MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53-83-8
Formule moléculaire C10 H13 N4 O7 P S
Poids moléculaire (g/mol) 364.27
Synonyme 6-Thioinosine Phosphate
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-sulfanylidene-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)n2cnc3C(=S)NC=Nc23
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 6-Thioinosine Phosphate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N4O7PS/c15-6-4(1-20-22(17,18)19)21-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)23/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,23)(H2,17,18,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Poids de la formule 364.0243
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.