Learn More
6-Thioinosine Phosphate (>85%), TRC
Code produit 30456571
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
25 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30456571 1 mg 1mg
30453900 25 mg 25mg
30452977 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456571 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3445001MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53-83-8
Formule moléculaire C10 H13 N4 O7 P S
Poids moléculaire (g/mol) 364.27
Synonyme 6-Thioinosine Phosphate
Nom IUPAC [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-sulfanylidene-1H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
SMILES O[C@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)n2cnc3C(=S)NC=Nc23
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Thioinosine Phosphate
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13N4O7PS/c15-6-4(1-20-22(17,18)19)21-10(7(6)16)14-3-13-5-8(14)11-2-12-9(5)23/h2-4,6-7,10,15-16H,1H2,(H,11,12,23)(H2,17,18,19)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
Poids de la formule 364.0243