Learn More
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-hydrate d’acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 15449035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15449035 250 mg 250mg
15439035 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15449035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35639.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1858251-06-5
Formule moléculaire C9H7F3N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 248.161
Numéro MDL MFCD22682819
Clé InChI HECZGTGLQVJBSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-trifluoromethyl imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid hydrate
CID PubChem 112758303
Nom IUPAC 6-(trifluorométhyle)imidazo[1,2-a]pyridine-2-acide carboxylique;hydrate
SMILES C1=CC2=NC(=CN2C=C1C(F)(F)F)C(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid hydrate
Point de fusion 251°C to 253°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 230.15 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%