Learn More
6-(trifluorométhyl)indole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383896 250 mg 250mg
11373896 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17009.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 13544-43-9 | C9H6F3N | 185.149 g/mol
6-(Trifluoromethyl)indole is used in pharmaceutical intermediates, liquid crystal intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-(trifluorométhyl)indole sert aux intermédiaires pharmaceutiques, aux intermédiaires à cristaux liquides
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13544-43-9
Formule moléculaire C9H6F3N
Poids moléculaire (g/mol) 185.149
Numéro MDL MFCD00272316
Clé InChI BPYBYPREOVLFED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-trifluoromethyl indole, 6-trifluoromethylindole, 6-trifluoromethyl-1h-indole, 1h-indole, 6-trifluoromethyl, pubchem1713, acmc-1bscm, intermediates-zcf02044, 6-trifluoromethyl-indole, ksc910g4n
CID PubChem 2777523
Nom IUPAC 6-(trifluorométhyl)-1H-indole
SMILES C1=CC(=CC2=C1C=CN2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Trifluoromethyl)indole
Point de fusion 101°C to 105°C
Quantité 250 mg
Beilstein 1242785
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 185.15
Pourcentage de pureté 97%