Learn More
Acide 6-trifluorométhylnicotinique, TRC
Code produit 30457226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457226 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457226 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT7906502.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Trifluoromethyl Nicotinic Acid
CAS 231291-22-8
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Quantité 2.5 g
Synonyme 2-Trifluoromethyl-5-pyridinecarboxylic Acid, 6-Trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic Acid
Formule InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-2-1-4(3-11-5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1ccc(nc1)C(F)(F)F
Nom IUPAC Acide 6-(trifluorométhyl)pyridine-3-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Poids de la formule 191.0194