Learn More
Acide 6-(trifluorométhyl)pyridine-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438146
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438146 250 mg 250mg
15409668 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63138.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 131747-42-7 | C7H4F3NO2 | 191.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 131747-42-7
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Numéro MDL MFCD02180819
Clé InChI OKBHXGBLXDNJJD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-trifluoromethyl picolinic acid, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-trifluoromethyl, 6-trifluoromethyl pyridine-2-carboxylicacid, 6-trifluoromethyl-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem15170, 2-trifluoromethyl-6-pyridinecarboxylicacid, acmc-1ca7g
CID PubChem 14761453
Nom IUPAC 6-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NC(=CC=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 154°C to 158°C
Couleur Blanc
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide