Learn More
Chlorure de 6-(trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488745 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15488745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34033.03
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 6-trifluorométhyl-3-pyridinesulfonyl est un produit chimique utilisé pour la préparation de composés de N-sulfonamido polycycliques pyrazolyles pour le traitement des troubles cognitifs.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Conserver le récipient hermétiquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS 959996-58-8
Point de fusion 42°C to 45°C
Formule moléculaire C6H3ClF3NO2S
Numéro MDL MFCD10699112
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Synonyme 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl
Clé InChI NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Nom IUPAC Chlorure de 6-(trifluorométhyl)pyridine-3-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 245.6
CID PubChem 45594311
Poids de la formule 245.61
Pourcentage de pureté 97%