Learn More
Chlorure de 6-(trifluorométhyl)pyridine-3-sulfonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10494379
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10494379 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10494379 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00261DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulfonyl chloride
CAS 959996-58-8
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H3ClF3NO2S
Quantité 1 g
Synonyme 6-trifluoromethyl pyridine-3-sulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl-3-pyridinesulfonyl chloride, 3-pyridinesulfonylchloride,6-trifluoromethyl, chloro 6-trifluoromethyl 3-pyridyl sulfone, 3-pyridinesulfonyl chloride, 6-trifluoromethyl
Clé InChI NSGLNIQAWVNZFB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F
Nom IUPAC Chlorure de 6-(trifluorométhyl)pyridine-3-sulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 245.6
CID PubChem 45594311
Poids de la formule 245.6
Pourcentage de pureté 97%