Learn More
6-Uréidométhyl-5,6-dihydromorphanthridine, TRC
Code produit 30453627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30453627 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30453627 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCU8235001MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Ureidomethyl-5,6-dihydromorphanthridine
CAS 1076199-50-2
Formule moléculaire C16H17N3O
Quantité 1 mg
Synonyme Epinastine Impurity 37
Formule InChI InChI=1S/C16H17N3O/c17-16(20)18-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)19-15/h1-8,15,19H,9-10H2,(H3,17,18,20)
SMILES NC(=O)NCC1Nc2ccccc2Cc3ccccc13
Nom IUPAC 6,11-dihydro-5H-benzo[c][1]benzazépine-6-ylméthylurée
Poids moléculaire (g/mol) 267.33
Poids de la formule 267.1372