Description
- Utilisez les inserts en position suspendue ou debout
- Pour plaques à 6 puits ou boîtes de culture
- Obtenez une croissance cellulaire uniforme et contrôlée grâce au traitement de surface, sans revêtement
Spécification
Spécification
| Description | Insert 2in1 pour 6 puits, membrane en PC 0,4 mu;m |
| Matériau | PC |
| Porosité | 0,4 μm |
| Nb par paquet | 24 x 1 |
| Stérilité | Stérile |
| Nbre de puits | 6 |