Learn More
Gilac™ Chariot à 6 roues avec axe en acier inoxydable
Code produit 17918791
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
250 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
17918791 250 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17918791 Fournisseur Gilac™ Code fournisseur G170311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.07€
    89.23€ / 1 pièces
    Économisez 43.84€
    32% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Le chariot à 6 roues avec axe en acier inoxydable bénéficie d'une mobilité accrue grâce à sa conception exclusive à 6 roues fixes. Les deux roues centrales sont reculées, ce qui facilite le franchissement des seuils et des marches de porte.
  • Chariot universel sur roues.
  • Mobilité accrue grâce à sa conception exclusive à 6 roues fixes.
  • Les deux roues centrales sont reculées, ce qui facilite le franchissement des seuils et des marches de porte.
  • Capacité de charge : 250 kg.
  • Pivot sur roues centrales pour permettre la rotation.
  • Les chariots peuvent être empilés lorsqu'ils sont vides, ce qui facilite leur transport.
  • Essieu en acier inoxydable recommandé en milieu humide (aucun dommage aux roulements même en présence d'eau).
  • Lavable en machine.
  • Compatible avec tous les conteneurs et caisses GILAC 600 x 400 et 400 x 300 mm.
  • Barre de traction amovible GILAC disponible (en option).
  • Socle en ABS injecté avec cadre solide garantissant une durabilité inégalée.
  • Roues en PP de 100 mm.
Spécification
Type Chariot
Capacité Conteneurs et boîtes
Capacité de charge (impériale) 551 lb.
Capacité de charge (métrique) 250 kg
Matériau Plastique ABS, acier chromé
Diamètre de roulette (métrique) 100 mm
Couleur Gris