Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe HIGHConic™ 6 x 50 ml avec couvercle
Code produit 10658441 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
6 x 50 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
10658441 6 x 50 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10658441 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007588
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Améliorez la pelletisation et réduisez le temps de traitement dans des tubes coniques de culture cellulaire grâce à une conception unique à 45° du rotor à angles fixes de 6 x 50 ml Thermo Scientific™ Highconic™.
Améliorez le culottage et réduisez le temps de traitement dans des tubes coniques de culture cellulaire grâce à une conception unique à 45° en utilisant le rotor Highconic™ à angle fixe de 6 x 50 ml Thermo Scientific™ , qui offre une capacité modulable de six positions. Ce rotor sépare les échantillons au fond du tube, plutôt que sur les parois, afin de produire un culot compact et un surnageant parfaitement clarifié.
Rotor angulaire pour Sorvall ou Primo/R
• Rotor Highconic
• Inclus avec adaptateurs Falcon 50mL avec adaptateurs Falcon 50mLcapacité en tubes 6vitesse maximale tous modèles 8500 t/minforce centrifuge relative maximale tous modèles 10015 xgcouvercle sansangle 45 °
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe 6 × 50 ml HIGHConic avec couvercle
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 6 x 50 mL
FCR max. 10,015 ×g
Vitesse max. 8 500 tr/min
Rayon (métrique) 12,4 cm
Longueur max. du tube 122 mm
Diamètre max. du tube 29 mm
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific, Centrifugeuses Sorvall Primo et Primo
Angle Fixe
Certifications/Conformité Confinement biologique certifié par CAMR™, HPA, à Porton Down, Royaume-Uni
Biocontainment Oui