Learn More
Ohaus™ 6 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors Frontiertrade; R-A12x2/18MI
Tous les produits Ohaus ProduitsDescription
ulliPermettent de centrifuger des tubes plus petits que l’espace prévu dans le support de rotor/liliPour plus de 16000 x G/liliAdaptés à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; R-A12x2/18MI/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 x 1,5 ml |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor R-A12x2/18MI |
| Description | Adaptateur, 1 x1,5 ml pour plus de16000xg, 6/boîte |
| Nbre de positions | 1 |
| Nb par paquet | 2 |