Learn More
Ohaus™ 6 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors Frontier™ R-A12x5/14MS
Code produit 15866632 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
6 x 1,0 ml
6 x 1,8 ml
Conditionnement:
6 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15866632 6 x 1,0 ml 6 pièces
15876632 6 x 1,8 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15866632 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30130887
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits que l’original, fournissant un espace portoir pour les rotors Frontier™ R-A12x5/14MS
  • Permet de centrifuger des tubes moins nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor
  • Adaptés à une utilisation dans les rotors Frontier™ R-A12x5/14MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 6 x 1,0 ml
Diamètre max. du tube 12,6 mm
À utiliser avec (équipement) Rotor R-A12x5/14MS
Description Adaptateur, D 12,6 mm, 1,0 ml Cryo x6
Nbre de positions 1
Nb par paquet 6