Learn More
Ohaus™ 6 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Rotors Frontier™ R-A12x5/14MS
Tous les produits Ohaus ProduitsDescription
- Permet de centrifuger des tubes moins nombreux que l’espace prévu dans le portoir du rotor
- Adaptés à une utilisation dans les rotors Frontier™ R-A12x5/14MS
Spécification
Spécification
| Capacité | 6 x 1,8 ml |
| Diamètre max. du tube | 12,6 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Rotor R-A12x5/14MS |
| Description | Adaptateur, D 12,6 mm, 1,8ml Cryo x6 |
| Nbre de positions | 1 |
| Nb par paquet | 6 |