Learn More
Ohaus™ 6 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Fond ouvert, Rotors à angle fixe Frontier™
Code produit 15846632 Tous les produits Ohaus Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
0,2/0,4 ml
0,5 ml
1,5/2,0 ml
Conditionnement:
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15846632 0,5 ml 6 pièces
15836632 0,2/0,4 ml 6 pièces
15856632 1,5/2,0 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15846632 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30130885
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits que l’original, fournissant un espace portoir pour une gamme de rotors à angle fixe Frontier™.
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliPortoir plat, à fond ouvert./liliAdaptée à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; suivants :ulliR-A30x2/13MS/liliR-A24x2/15MS/liliR-A24x2/15M/liliR-A12x2/18MI/liliR-A24x2/16MI/liliR-A30x2/14MIS/liliR-A44x2/16MI/liliR-A24x2/16MIS/li/ul/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,5 ml
Diamètre max. du tube 8 mm
À utiliser avec (équipement) Rotors à angle fixe Frontier
Description Adaptateur, D8 mm, tubes de 0,5 ml x6
Nbre de positions 1
Nb par paquet 6