Learn More
Ohaus™ 6 Adaptateurs pour tubes à centrifuger, Fond ouvert, Rotors à angle fixe Frontier™
Code produit 15856632 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
0,2/0,4 ml
0,5 ml
1,5/2,0 ml
Conditionnement:
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15856632 1,5/2,0 ml 6 pièces
15836632 0,2/0,4 ml 6 pièces
15846632 0,5 ml 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15856632 Fournisseur Ohaus™ Code fournisseur 30130886
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.00€
    74.68€ / 6 pièces
    Économisez 25.32€
    25% de réduction
En stock
Facilitent la centrifugation de tubes plus petits que l’original, fournissant un espace portoir pour une gamme de rotors à angle fixe Frontier™.
ulliPeut accueillir des tubes à centrifuger plus petits que l’espace prévu dans le portoir du rotor/liliPortoir plat, à fond ouvert./liliAdaptée à une utilisation dans les rotors Frontiertrade; suivants :ulliR-A30x2/13MS/liliR-A24x2/15MS/liliR-A24x2/15M/liliR-A12x2/18MI/liliR-A24x2/16MI/liliR-A30x2/14MIS/liliR-A44x2/16MI/liliR-A24x2/16MIS/li/ul/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1,5/2,0 ml
Diamètre max. du tube 11 mm
À utiliser avec (équipement) Rotors à angle fixe Frontier
Description Adaptateur, D11 mm, tubes de 1,5/2,0 ml x6
Nbre de positions 1
Nb par paquet 6