Learn More
PURUS™ Tapis de contrôle de la contamination à 60 couches EnviroTack™ , haute bordure
Code produit 31789582 Tous les produits Purus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31789582 Blanc 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31789582 Fournisseur PURUS™ Code fournisseur PS 2430 64 WHT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.10€
    105.72€ / 4 pièces
    Économisez 26.38€
    19% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
PURUS EnviroTack™ Les tapis sont un produit de contrôle de la contamination contenant des matériaux renouvelables d’origine végétale, offrant une alternative respectueuse de l’environnement pour les organisations socialement responsables.
Exclusivement de PURUS™, EnviroTack™ les tapis sont des produits de contrôle de la contamination contenant des matériaux renouvelables d’origine végétale sans OGM, offrant une alternative écologique à l’élimination de la saleté et de la poussière des roues piétonnes et des équipements.
Écologique contenant un matériau renouvelable propriétaire, sans OGM, d’origine végétale, qui réduit les émissions de CO2 pendant le processus de fabrication.
  • Fort et efficace, offrant des performances fiables et haut de gamme
  • Couverture adhésive homogène pour une performance maximale de chaque couche
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage plastique classiques
  • Les languettes numérotées à profil bas garantissent un retrait feuille par feuille et indiquent le nombre de couches restantes
  • PURUS EnviroTack™ Les tapis enlèvent et contiennent la saleté, et les tapis sont disponibles en versions à 30 ou 60 couches
  • Chaque couche du tapis est entièrement recouverte d’un adhésif de capture de particules et fabriquée en film de polyéthylène à faible densité
  • Un onglet numéroté à profil bas indique le nombre de couches restantes et garantit un retrait à la fois
  • Contient du Cardia Biohybrid™ végétal, renouvelable et sans OGM qui réduit les émissions de CO2
  • Les tapis recouverts d’adhésif offrent les mêmes performances fiables et haut de gamme
  • Écologique sans payer plus
  • Améliore votre image d’entreprise en réduisant votre empreinte carbone
  • Soutenu par Purus le service et le support client de classe mondiale d'International
  • Recyclage possible dans des chaînes de recyclage plastique classiques
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Dimensions (L x l) 24 x 30 in
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Pharmaceutique, biotechnologie, semi-conduiteurs, salles blanches et applications industrielles
Quantité 60 feuilles/tapis, 4 tapis/boîte
Épaisseur (impériale) Film : 1,3 mil, Adhésif : 0,3 mil
Épaisseur (métrique) Film : 33 μm, Adhésif : 8 μm
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 24 in.
Longueur (métrique) 610 mm
Matériau Mélange PEbd
Type Tapis de contrôle de la contamination
Largeur (impériale) 30 in
Largeur (métrique) 762 mm