Learn More
Consort Analyseur portatif 6010 multiparamètre
Code produit 12117810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Analyseur portable
Analyzer with pH Kit
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit unitSize
12117810 Analyseur portable 1 pièce
15883182 Analyzer with pH Kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12117810 Fournisseur Consort Code fournisseur C6010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Dispositif portatif et de paillasse. L’analyseur portatif Consort 6010 multiparamètre est un instrument de mesure monocanal compatible avec toute une gamme d’électrodes, qui dispose de systèmes de menu et d’aide intégrée faciles à utiliser pour guider les utilisateurs lors des étapes de configuration et d’utilisation.
Instrument de mesure disponible séparément ou avec un kit de pH (électrode pH / compensation automatique de la température SP20T, 2 x tampons de 50 ml [pH 4 et7], électrolyte de 50 ml [3M KCl] et mallette de transport).
  • Dispositif portatif et de paillasse en un seul instrument
  • Paramètres : pH, mV, conductivité, résistivité, salinité, TDS, oxygène dissous, température
  • Connecteurs BNC plaqués or résistant à la corrosion pour assurer une longue durée de vie, même dans les environnements difficiles
  • Tampons de pH préprogrammés et étalons EC : jusqu’à 5 tampons de pH et 3 étalons CE
  • Tableaux d’étalonnage personnalisés fournissant des informations complètes sur la relation tampon / étalon / température (à ajouter depuis le menu de l’instrument ou le PC)
  • Indicateur de stabilité garantissant la visualisation lorsque la mesure s’est stabilisée
  • Algorithme de stabilité offrant des mesures stables et permettant de détecter les changements rapides
  • Fonction de mise en attente permettant de geler l’affichage
  • Résolution sélectionnable pour des mesures plus stables des mV, du pH et de l’OD
  • Verrouillage de la place pour les mesures de conductivité
  • Compensation capacitive pour éliminer les composants capacitifs des électrodes / câbles à faibles conductivités
  • Interface USB isolée galvanique éliminant les effets des boucles de mise à la terre lorsqu’elle est connectée à un PC
  • Rapport GPL pouvant être affiché sur l’écran ou envoyé au port numérique
  • Étalons préprogrammés
    pH : 1,68, 2,00, 4,00, 4,01, 6,87, 6,99, 9,18, 9,21, 10,01, 12,00, 12,45 (à 25°C)
    Conductivité : 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (à 25°C)
  • Mises à jour gratuites des logiciels et micrologiciels téléchargeables sur le site www.consort.be
Spécification
Sorties USB
Précision (conductivité) 0,5 % de la pleine échelle de gamme
Précision (DO) 1 % ± 1 chiffre
Précision (mV) 0,1 % ± 1 chiffre
Précision (pH) 0.1 % ± 1 chiffre
Option de rétro-éclairage Rétroéclairage blanc
Type de batterie 4 x 1,2 V, AA, NiMH
Étalonnage BPL, rappel : 0 - 999 h
Points d’étalonnage 1 (mV, DO, pression d’air)
Points d’étalonnage (conductivité) 1 à 3
Points d’étalonnage (pH) 1 à 5
Constante de cellule 0,07 à 13 cm-1
Détails de la gestion des données Tous les modes, manuels ou temporisés, intervalle : 1 - 9999 s
Points de données 12 000 + °C/date/heure
Canaux 1 mesures, 1 températures
Type d’affichage Écran LCD 128 x 64 pixels
Gamme (conductivité) 0 à 2000 mS/cm
Gamme (mV) ± 2000,0
Gamme (pH) -2,000 à 16,000
Gamme (résistivité) 0 à 200 Mohm/cm
Gamme (salinité) 0,0 à 70,0
Gamme (TDS) 0 à 100,0 g/L
Résolution (pH) 0,001
Plage de températures (métrique) -5°C à +105°C
Comprend Instrument de mesure uniquement
Entrées 1 BNC pour la mesure, 1 x 2 bananes pour la temp
Langues Anglais, néerlandais, allemand, français
Modèle C6010
Alimentation électrique 100/240 VAC, 50/60 Hz
Type de produit Analyseur portable
Plage 600 à 1 300 hPa (pression d’air)
Gamme (RDO) 0 à 60,00 mg/l
Gamme d’humidité relative 0 à 95 %, sans condensation
Résolution (conductivité) 0,001 μS/cm
Résolution (mV) 0,1
Résolution (RDO) 0,01 mg/l
Résolution (résistivité) 1 Ω.cm
Résolution (TDS) 0,01 mg/l
Précision de la température 0,1°C
Compensation thermique −5° à +105°C (pH, conductivité), 0° à 50°C (oxygène dissous)
Température (métrique) en fonctionnement 0°C à 40°C
Étalonnage de la sonde de température 1 point
Résolution de la température 0,1°C
Capteur Pt1000
Garantie 36 mois
Dimensions (L x l x H) 12 x 25 x 5 cm (l x P x H)
Poids (métrique) 600 g