Learn More
YSI™ Câble d’OD série 60520 Pro
Code produit 15855547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale) du câble:
3,2 pi
13 pi
328 pi
Conditionnement:
1 pièce
4m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) du câble Conditionnement
15855547 13 pi 4m
11937127 328 pi 1 pièce
11987117 3,2 pi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15855547 Fournisseur YSI™ Code fournisseur 605204
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Compatibles avec les dispositifs portatifs YSI Pro Plus ou Pro20
Le capteur facile à remplacer par l’utilisateur permet de remplacer rapidement les capteurs, si nécessaire. Aucun outil nécessaire. garantie d'un an.Mesurez rapidement et facilement le pH avec le capteur 1001.Le capteur de pH 605101 peut être utilisé avec le YSI instrument portatif professionnel et multiparamètre. Nécessite un assemblage de câble/sonde.L’article est emballé à chaud pendant les mois d’hiver. L’envoi doit être effectué par l’intermédiaire d’un transporteur en 2 jours ou le lendemain pendant cette période.
Les câbles de plus de 1 mètre sont également fournis avec le kit de gestion des câbles 603062.
Informations sur la commande
Les câbles ne sont PAS fournis avec le capteur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ensemble de câbles
À utiliser avec (application) Mesurez la température et l’oxygène dissous
Longueur (impériale) du câble 13 pi
Longueur (métrique) du câble 4 m
Garantie 2 ans
À utiliser avec (équipement) Instrument Professional Plus ou Pro20