Learn More
Testo™ 606-2 - Humidimètre
Code produit 10433695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Précision:
plusmn; 1 %
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Précision Conditionnement
10433695 plusmn; 1 % 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10433695 Fournisseur Testo™ Code fournisseur 0560 6062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    247.66€
    192.00€ / 1 pièces
    Économisez 55.66€
    22% de réduction
Expédition estimée: 30-12-2026
Mesure la teneur en humidité du bois, des matériaux de construction et des alentours. Vous pouvez ainsi vérifier rapidement et facilement les conditions de stockage et de séchage.
  • Mesure la teneur en humidité de différents types de bois et de matériaux de construction, et peut également mesurer l’humidité relative et la température de l’air, ainsi que calculer le point de rosée et la température du thermomètre mouillé
  • Les sondes à électrodes garantissent des mesures précises de l’humidité dans les matériaux de construction et le bois
  • À l’aide de ces informations précieuses, vous pouvez désormais facilement déterminer si les conditions de stockage sont idéales ou si elles doivent être ajustées
  • Les courbes caractéristiques permettent d’afficher directement la teneur en humidité sous forme de pourcentage de poids basé sur la masse sèche (poids sec). Les courbes caractéristiques suivantes sont stockées dans le compteur :
    • Pour des mesures précises de l’humidité dans le hêtre, l’épinette, le mélèze, le chêne, le pin et l’érable
    • Pour détecter l’humidité et les endroits humides dans les matériaux de construction tels que les chapes de ciment, le béton, le plâtre, les chapes anhydrites, le mortier de ciment, le mortier de calcaire et les briques
  • Conçu pour rendre le travail plus efficace et la vie plus facile - Il possède une variété de caractéristiques pratiques, notamment :
    • une fonction de maintien qui gèle la dernière lecture
    • un écran rétroéclairé pour une utilisation dans toutes les conditions d’éclairage
    • un bouchon de protection antidérapant et un sac à courroie qui garantissent que votre humidimètre est stocké en toute sécurité
    • une dragonne qui empêche votre humidimètre de tomber accidentellement
Spécification
Précision plusmn; 1 %
Hauteur (métrique) 25 mm
Longueur (métrique) 119 mm
Résolution 0,1deg;C
Largeur (métrique) 46 mm