missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reagecon 620GR INDICATOR PHENOLPHTHALEIN 0.1%
BIOPHARMA

Marque:  Reagecon IPT01H


620GR INDICATOR PHENOLPHTHALEIN 0.1%

Code produit. 17169044

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    147.25€ / 620g
    Économisez 1.75€
    1% de réduction

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement

Sécurité et traitement

Identifiant produit
  • 0.1% PHENOLPHTHALEIN SOLUTION

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2

Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, phenylphthalein

FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.