Learn More
Jenway™ Spectrophotomètre visible de paillasse 6320
Description
- Rappelle les paramètres précédents à la mise sous tension
- Les sorties analogiques et RS-232 vous permettent de vous connecter avec des imprimantes et des PC
- L’écran LCD à deux lignes affiche les messages d’erreur, les invites, l’indication de mode et les unités de concentration
Spécification
Spécification
| Source lumineuse | Flash au xénon |
| Bande passante spectrale | 8 nm, 6 nm sur la plage UV |
| À utiliser avec (application) | Éducation, contrôle de la qualité, analyse environnementale et clinique |
| Comprend | Câble secteur, boîte de 100 cuves jetables, porte-cuve 10 x 10 mm, câble d’interface et logiciel d’application PC sur CD-ROM |
| Conception optique | Logé indépendamment et isolé avec des objectifs |