Learn More
Masterflex™ Débitmètres à corrélation de 65 mm avec vanne
Code produit 15247568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit d’air:
104°ml/min.
2040°ml/min.
42,094 L/min
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit d’air unitSize
15247568 2040°ml/min. 1 pièce
15397533 104°ml/min. 1 pièce
11746148 42,094 L/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15247568 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 0321620
Expédition estimée: 31-08-2026
Spécification
Type Débitmètre à section variable
Précision ± 2 % (pleine échelle)
Débit d’air 2040°ml/min.
Float Material Verre
Pression nominale 200 psig
Raccordements 1/8 po NPT (F)
Gamme de débit 1794°ml/min. CO2, 1 928 ml/min. O2, 2 091 ml/min. N2, 1 784 ml/min. Ar, 6359°ml/min. H2
À utiliser avec (application) Idéal pour les zones de mesure étroites
Longueur (métrique) 65 mm
Reproductibilité ± 0,25%
Température (métrique) 121°C