Learn More
Masterflex™ Débitmètre à corrélation en PTFE de 65 mm
Code produit 11735259 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pression nominale:
100 psig
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pression nominale Conditionnement
11735259 100 psig 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11735259 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 3204457
Expédition estimée: 06-01-2027
Spécification
Type Débitmètre à section variable
Précision ± 2 % (pleine échelle)
Float Material PTFE, verre
Pression nominale 100 psig
Raccordements 1/8 po NPT (F)
Gamme de débit 122°ml/min. CO2, 94 ml/min. O2, 113 ml/min. N2, 86 ml/min. Ar, 284°ml/min. H2
À utiliser avec (application) Pour des applications de haute pureté avec une souplesse pour un large éventail de gaz
Reproductibilité ± 0,25%
Balance 65 mm
Température (métrique) 65°C